P0608
Anti-Potassium Channel SK3 (KCa3, Kcnn3, SKCa3) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Anti-KCa2.3, Anti-SK3, Anti-SKCA3, Anti-ZLS3, Anti-hSK3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
lyophilized powder
reatividade de espécies
rat, human
técnica(s)
western blot (chemiluminescent): 1:200 using rat brain membranes
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KCNN3(3782)
rat ... Kcnn3(54263)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2