P0270
Calmodulin from bovine heart
lyophilized powder, 2,500-10,000 units/mg protein
Sinônimo(s):
Phosphodiesterase 3′:5′-cyclic nucleotide activator from bovine heart
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine heart
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
atividade específica
2,500-10,000 units/mg protein
composição
Protein, ≥85% Lowry
técnica(s)
calcium flux assay: suitable
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
cow ... CALM3(520277)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Definição da unidade
forma física
Nota de preparo
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)