P0106
Pefloxacin mesylate dihydrate
Sinônimo(s):
3-Quinolinecarboxylic acid, 1-ethyl-6-fluoro-1,4-dihydro-7-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-oxo-, monomethanesulfonate, dihydrate, Pefloxacine monomethanesulfonate dihydrate, Pefloxacinium methanesulfonate dihydrate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.CS(O)(=O)=O.CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCN(C)CC3
InChI
1S/C17H20FN3O3.CH4O3S.2H2O/c1-3-20-10-12(17(23)24)16(22)11-8-13(18)15(9-14(11)20)21-6-4-19(2)5-7-21;1-5(2,3)4;;/h8-10H,3-7H2,1-2H3,(H,23,24);1H3,(H,2,3,4);2*1H2
chave InChI
LEULAXMUNMRLPW-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?