P0098
Pediocin from Pediococcus acidilactici
≥95% (HPLC), buffered aqueous solution
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
buffered aqueous solution
concentração
0.1 mg/mL in 0.1 M sodium acetate pH 5.0
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
With bacterial resistance and emerging infectious diseases becoming potential threats to humans, ribosomally synthesized antimicrobial peptides have become a promising focus area in antibiotic research.