P0050
Anti-Peroxiredoxin 6 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-1-Cys peroxiredoxin; acidic calcium-independent phospholipase A2, Anti-Antioxidant protein 2, Anti-NSGPx, Anti-Non-selenium glutathione peroxidase, AOP2, Anti-P29, Anti-PRDX6, Anti-PRX, Anti-aiPLA2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~25 kDa
reatividade de espécies
human, mouse, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using lysate of mouse brain
western blot: 2-5 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
western blot: 5-10 μg/mL using whole extract of rat liver
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PRDX6(9588)
mouse ... Prdx6(11758)
rat ... Prdx6(94167)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)