OH30428203
Ohaus® Compass Energy Efficient Portable Balance
Model CX5200, weighing capacity 5200 g, resolution: 1 g
Sinônimo(s):
laboratory balance, movable balance, transportable balance, travel balance, weighing balance
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
metal weighing plate
Características
CE compliant
CSA approved
embalagem
pack of 1 ea
fabricante/nome comercial
Ohaus® 30428203
capacidade de pesagem faixa de medição
5200 g, resolution: 1 g
Tacho de pesagem: L × C
14.2 cm × 12.8 cm
energia da bateria
alkaline, 1000 hr life
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)