O7639
Org 24598 lithium salt
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
R-(−)-N-Methyl-N-[3-[(4-trifluoromethyl)phenoxy]-3-phenyl-propyl]glycine lithium salt
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
cor
white to off-white
solubilidade
H2O: >2 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].CN(CC[C@@H](Oc1ccc(cc1)C(F)(F)F)c2ccccc2)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H20F3NO3.Li/c1-23(13-18(24)25)12-11-17(14-5-3-2-4-6-14)26-16-9-7-15(8-10-16)19(20,21)22;/h2-10,17H,11-13H2,1H3,(H,24,25);/q;+1/p-1/t17-;/m1./s1
chave InChI
VMQXVSNARQMSDL-UNTBIKODSA-M
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3