N8789
Anti-NONO (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NMT55, Anti-NRB54, Anti-Non-pou domain-containing octamer-binding protein, Anti-p54nrb
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~55 kDa
reatividade de espécies
human
concentração
~1.0 mg/mL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 2.5-5 μg using HeLa cell lysates
indirect immunofluorescence: 2-5 μg/mL using paraformaldehyde fixed HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using NIH-3T3 lysate
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NONO(4841)
mouse ... Nono(53610)
rat ... Nono(317259)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
altered calcium homeostasis and immune system
imbalance in schizophrenia