N8257
α-Naphtholphthalein
>80% purity NaOH basis (titration), practical grade, powder
Sinônimo(s):
1-Naphtholphthalein; 3,3-Bis(4-hydroxynaphthalen-1-yl)isobenzofuran-1(3H)-one
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
α-Naphtholphthalein, practical grade
grau
practical grade
Ensaio
>80% NaOH basis (titration)
Formulário
powder
técnica(s)
titration: suitable
pH
7.3-8.7, colorless to blue-green
pf
238-240 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL, clear, red-orange
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(c2ccccc12)C3(OC(=O)c4ccccc34)c5ccc(O)c6ccccc56
InChI
1S/C28H18O4/c29-25-15-13-23(17-7-1-3-9-19(17)25)28(22-12-6-5-11-21(22)27(31)32-28)24-14-16-26(30)20-10-4-2-8-18(20)24/h1-16,29-30H
chave InChI
HQHBAGKIEAOSNM-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?