Documentos Principais
70480
Supelco
α-Naphtholbenzein
indicator (pH 8.2-10.0)
Sinônimo(s):
4,4′-(α-Hydroxybenzylidene)di-1-naphthol, p-naphtholbenzein
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
374.43
Beilstein:
2628063
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
grau
indicator (pH 8.2-10.0)
Nível de qualidade
Formulário
powder
técnica(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
pf
230-235 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\C(c2ccccc2)=C3\C=CC(=O)c4ccccc34)c5ccccc15
InChI
1S/C27H18O2/c28-25-16-14-23(19-10-4-6-12-21(19)25)27(18-8-2-1-3-9-18)24-15-17-26(29)22-13-7-5-11-20(22)24/h1-17,28H/b27-24-
chave InChI
VDDWRTZCUJCDJM-PNHLSOANSA-N
Descrição geral
α-Naphtholbenzein is a dye generally used during acid-base titration method.
Aplicação
α-Naphtholbenzein has been used as indicator during sequential injection analysis technique done for acid-base titrations.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Titration of strong and weak acids by sequential injection analysis technique.
Maskula, Silla, Johan Nyman, and Ari Ivaska
Talanta, 52.1, 91-99 (2000)