N7537
NSC 663284
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
6-Chloro-7-(2-morpholin-4-yl-ethylamino)quinoline-5,8-dione
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
condição de armazenamento
protect from light
cor
red
solubilidade
DMSO: ≥10 mg/mL
H2O: insoluble
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC1=C(NCCN2CCOCC2)C(=O)c3ncccc3C1=O
InChI
1S/C15H16ClN3O3/c16-11-13(18-4-5-19-6-8-22-9-7-19)15(21)12-10(14(11)20)2-1-3-17-12/h1-3,18H,4-9H2
chave InChI
BMKPVDQDJQWBPD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CDC25B(994) , DUSP3(1845) , PTPN1(5770)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
470.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
243.4 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)