N3385
N-Nitroso-N-ethylurea
ISOPAC®
Sinônimo(s):
ENU, N-Ethyl-N-nitrosourea
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCN(N=O)C(N)=O
InChI
1S/C3H7N3O2/c1-2-6(5-8)3(4)7/h2H2,1H3,(H2,4,7)
chave InChI
FUSGACRLAFQQRL-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
1 vial contains 1 g of material calculated on anhydrous basis.
Atenção
Reconstituição
Informações legais
ISOPAC de
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Os clientes também visualizaram
Artigos
DNA damage and repair mechanism is vital for maintaining DNA integrity. Damage to cellular DNA is involved in mutagenesis, the development of cancer among others.