Documentos Principais
N7125
Sigma-Aldrich
1-Naphthyl phosphate potassium salt
powder, >98% (NaOH, titration)
Sinônimo(s):
α-Naphthyl acid phosphate monopotassium salt
About This Item
Fórmula linear:
C10H8O4PK
Número CAS:
Peso molecular:
262.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nome do produto
1-Naphthyl phosphate potassium salt, powder
Ensaio
>98% (NaOH, titration)
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
solubilidade
H2O: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[K].OP(O)(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H9O4P.K.H/c11-15(12,13)14-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10;;/h1-7H,(H2,11,12,13);;
chave InChI
AJEYDRMDDMSWCS-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Non-specific phosphatase inhibitor. Inhibits acid, alkaline and protein phosphatases.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)