Documentos Principais
N6508
Sigma-Aldrich
19-Nortestosterone 17-phenylpropionate
Sinônimo(s):
19-Nortestosterone Phenylpropionate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-phenylpropionate, Nandrolone phenpropionate
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Código UNSPSC:
12352211
forma
solid
controle de medicamentos
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
InChI
1S/C27H34O3/c1-27-16-15-22-21-11-9-20(28)17-19(21)8-10-23(22)24(27)12-13-25(27)30-26(29)14-7-18-5-3-2-4-6-18/h2-6,17,21-25H,7-16H2,1H3/t21-,22+,23+,24-,25-,27-/m0/s1
chave InChI
UBWXUGDQUBIEIZ-QNTYDACNSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3