N5163
Anti-NOTCH4 antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-INT3, Anti-Notch homolog 4 (Drosophila)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~230 kDa
antigen ~80 kDa
reatividade de espécies
mouse, human, rat
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: 1:100-1:200
western blot: 1:500-1:1,000
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NOTCH4(4855)
mouse ... Notch4(18132)
rat ... Notch4(406162)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade