Documentos Principais
M216
Sigma-Aldrich
MDL 105,519
≥98% (HPLC), solid
Sinônimo(s):
(E)-4,6-Dichloro-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)indole-2-carboxylic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H11Cl2NO4
Número CAS:
Peso molecular:
376.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.32
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(=C/c1c([nH]c2cc(Cl)cc(Cl)c12)C(O)=O)\c3ccccc3
InChI
1S/C18H11Cl2NO4/c19-10-6-13(20)15-12(16(18(24)25)21-14(15)7-10)8-11(17(22)23)9-4-2-1-3-5-9/h1-8,21H,(H,22,23)(H,24,25)/b11-8-
chave InChI
LPWVUDLZUVBQGP-FLIBITNWSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902)
rat ... Grin1(24408)
Ações bioquímicas/fisiológicas
MDL 105,519 is a high affinity N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor antagonist at the glycine site. It inhibits NMDA-dependent responses.
Informações legais
Sold under exclusive license from Hoechst Marion Roussel, Inc.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
B M Baron et al.
European journal of pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997-04-04)
MDL 105,519, (E)-3-(2-phenyl-2-carboxyethenyl)-4,6-dichloro-1 H-indole-2-carboxylic acid, is a potent and selective inhibitor of [3H]glycine binding to the NMDA receptor. MDL 105,519 inhibits NMDA (N-methyl-D-aspartate)-dependent responses including elevations of [3H]N-[1,(2-thienyl)cyclohexyl]-piperidine ([3H]TCP) binding in brain membranes, cyclic GMP accumulation in brain slices, and
Pharmacological characterization of MDL 105,519, an NMDA receptor glycine site antagonist.
Baron BM
European Journal of Pharmacology, 323(2-3), 181-192 (1997)