N4038
Anti-NAV3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-Neuron navigator 3, Anti-Pore membrane and/or filament interacting like protein 1 (POMFIL1), Anti-STEERIN3, Anti-human UNC-53 homolog (unc53H3)
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~280 kDa
reatividade de espécies
rat (predicted), human, mouse (predicted)
embalagem
antibody small pack of 25 μL
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentração
~1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells lysate expressing human NAV3 fusion protein
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NAV3(89795)
mouse ... Nav3(260315)
rat ... Nav3(314814)
Descrição geral
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade