N2540
NS5806
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-N′-[2,4-dibromo-6-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]-urea
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to faint yellow
solubilidade
DMSO: >30 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cc(NC(=O)Nc2c(Br)cc(Br)cc2-c3nnn[nH]3)cc(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C16H8Br2F6N6O/c17-8-4-10(13-27-29-30-28-13)12(11(18)5-8)26-14(31)25-9-2-6(15(19,20)21)1-7(3-9)16(22,23)24/h1-5H,(H2,25,26,31)(H,27,28,29,30)
chave InChI
UZWJWROOLOOCPQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to potassium channels for your research needs.