N193
1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Sinônimo(s):
NASPM trihydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (HPLC)
Nível de qualidade
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
H2O: ≥20 mg/mL
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.Cl.NCCCNCCCCNCCCNC(=O)Cc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C22H34N4O.3ClH/c23-12-6-15-24-13-3-4-14-25-16-7-17-26-22(27)18-20-10-5-9-19-8-1-2-11-21(19)20;;;/h1-2,5,8-11,24-25H,3-4,6-7,12-18,23H2,(H,26,27);3*1H
chave InChI
JNEOJAUJWOPWJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3