N1905
Neurotrophin-3 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf21 cells, lyophilized powder, suitable for cell culture, >97% (SDS-PAGE)
Sinônimo(s):
HDNF, NTF3, NT-3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
Ensaio
>97% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
1-40 ng/mL EC50
embalagem
pkg of 5 μg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... NTF3(4908)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Nota de análise
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Derivation and characterization of functional human neural stem cell derived oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) that efficiently myelinate primary neurons in culture.