N1875
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide
β-glucuronidase substrate, ≥99% (TLC), powder
Sinônimo(s):
O-β-D-Glucuronosyl-naphthol AS-BI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Naphthol AS-BI β-D-glucuronide, β-glucuronidase substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
1 M NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccccc1NC(=O)c2cc3cc(Br)ccc3cc2O[C@@H]4O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C(O)=O
InChI
1S/C24H22BrNO9/c1-33-16-5-3-2-4-15(16)26-22(30)14-9-12-8-13(25)7-6-11(12)10-17(14)34-24-20(29)18(27)19(28)21(35-24)23(31)32/h2-10,18-21,24,27-29H,1H3,(H,26,30)(H,31,32)/t18-,19-,20+,21-,24+/m0/s1
chave InChI
ACOOAEDFQKSZTC-NABGWTBKSA-N
Categorias relacionadas
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Artigos
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.