N-109
Naloxone-D5-3-β-D-glucuronide solution
100 μg/mL in methanol: water (9:1), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Deuterated Naloxone Glucuronide Solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
forma
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol: water (9:1)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](OC(C=C2)=C3C4=C2C[C@@H]5[C@]([C@]4(CCN5C([2H])([2H])C([2H])=C([2H])[2H])[C@H]6O3)(O)CCC6=O)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C25H29NO10/c1-2-8-26-9-7-24-15-11-3-4-13(34-23-18(30)16(28)17(29)20(36-23)22(31)32)19(15)35-21(24)12(27)5-6-25(24,33)14(26)10-11/h2-4,14,16-18,20-21,23,28-30,33H,1,5-10H2,(H,31,32)/t14-,16+,17?,18?,20+,21+,23-,24+,25-/m1/s1/i1D2,2D,8D2
chave InChI
DSRNCSJRHACUJL-KXRQNYRTSA-N
Descrição geral
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup