06-1125
Anti-Ipaf (NLRC4) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NLR family, CARD domain containing 4, NOD-like receptor C4, caspase recruitment domain family, member 12, ICE-protease activating factor, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and CARD domain containing 4, NLR family CARD domain-
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... GNL3(26354)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Ipaf in NIH/3T3 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ipaf in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Human lung tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1