N1786
NSC 95397
≥97% (HPLC)
Sinônimo(s):
2,3-Bis[(2-hydroxyethyl)thio]-1,4-naphthoquinone
Ensaio
≥97% (HPLC)
Formulário
powder
cor
orange, solid
solubilidade
DMSO: 16 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCSC1=C(SCCO)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C14H14O4S2/c15-5-7-19-13-11(17)9-3-1-2-4-10(9)12(18)14(13)20-8-6-16/h1-4,15-16H,5-8H2
chave InChI
MAASHDQFQDDECQ-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CDC25A(993) , CDC25B(994) , CDC25C(995)
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)