N1530
Nomifensine maleate salt
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-2-methyl-4-phenyl-8-isoquinolinamine maleate salt
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
Nível de qualidade
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(=C(/[H])C(O)=O)C(O)=O.CN1CC(c2ccccc2)c3cccc(N)c3C1
InChI
1S/C16H18N2.C4H4O4/c1-18-10-14(12-6-3-2-4-7-12)13-8-5-9-16(17)15(13)11-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h2-9,14H,10-11,17H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
chave InChI
GEOCVSMCLVIOEV-BTJKTKAUSA-N
Informações sobre genes
human ... DBH(1621) , SLC6A2(6530) , SLC6A3(6531) , SLC6A4(6532)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)