N1165
Pimonidazole
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
NSC 380540, PD 126675;, Ro 03-8799;, alpha-((2-Nitroimidazol-1-yl)methyl)-1-piperidineethanol;, alpha-[(2-Nitro-1H-imidazol-1-yl)methyl]-1-piperidineethanol
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
yellow
solubilidade
DMSO: >20 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CN1CCCCC1)Cn2ccnc2[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H18N4O3/c16-10(8-13-5-2-1-3-6-13)9-14-7-4-12-11(14)15(17)18/h4,7,10,16H,1-3,5-6,8-9H2
chave InChI
WVWOOAYQYLJEFD-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3