MTP001
MITOCHONDRIAL PROTEIN IP KIT
Sufficient for 50 tests
Sinônimo(s):
mitochondrial protein immunoprecipitation kit
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
- optimized for compatibility with immunoprecipitation (IP and co-IP) and pull-down using tagged proteins
- gentle formulation for maintenance of stable mitochondrial complexes
- compatible with sodium dodecyl sulfate–polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE), 2D gel, native gel, and mass spectrometry
- functional assays and enzymatic assays
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3