Documentos Principais
MTCT9045
MTC Bio Pestle for FlowTubes Strainer Caps
Sinônimo(s):
culture cap, strainer cap pestle
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.15
Materiais
polypropylene
embalagem
pack of 100 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC Bio T9045
Descrição geral
Pestle for FlowTubes, for use with 35µm strainer caps, sterile, individually wrapped, 100/pk
Informações legais
FlowTubes is a trademark of MTC Bio
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)