MTCT8840
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 14 mL, polystyrene, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinônimo(s):
culture test tube, pipetting tip, pipetting tips, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8840
Parâmetros
1400 × g speed
capacidade
14 mL
diâmetro × C
17 mm × 100 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Aplicação
Características e benefícios
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)