MTCT8225
MTC™ Bio Culture Tubes
capacity 14 mL, polystyrene, sterile, pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
Sinônimo(s):
culture test tube, plastic culture tube, plastic tube, reagent dish
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
cap (dual position snap cap)
polystyrene
round
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea (40 x bag 25EA)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8225
Parâmetros
2000 × g speed (max)
capacidade
14 mL
diâmetro × C
17 mm × 100 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- crystal clear polstyrene
- graduated
- withstand temperatures 0°C to 70°C
- centrifugal forces, up to 2000×g
- RNase, DNase, pyrogen, and cytotoxin free
- sterilized to SAL 10-6 Dual graduations at every 0.2mL and 0.5m
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)