MTCT8741
MTC™ Bio DuoClick™ Two Position Screw-cap Culture Tube
capacity 5 mL, polystyrene, sterile, pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
Sinônimo(s):
centrifuge tube, culture test tube, plastic culture tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
round
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pack of 500 ea (20 x bags 25EA)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio T8741
Parâmetros
1400 × g speed
capacidade
5 mL
diâmetro × C
12 mm × 75 mm
adequação
suitable for (cell culture)
Descrição geral
DuoClick™ tubes are available e-beam sterilized, with screw caps attached, and in ready-to-use rack packaging.
Aplicação
Características e benefícios
- New patent pending screw-cap!
- Aerobic culturing at first click
- Anaerobic after second click
- Printed graduations
- Flat, markable screw-cap
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)