Documentos Principais
AXYSCT15ML25S
Centrifuge tube with screw cap, conical bottom, co-polymer
capacity 15 mL, sterile
Sinônimo(s):
Conical centrifuge tube
About This Item
Código UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.11
Materiais
conical bottom tube
polypropylene
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 25 ea
case of 500 ea
fabricante/nome comercial
Axygen Inc SCT-15ML-25-S
Corning
Parâmetros
12000 × g max. RCF
capacidade
15 mL
cor
clear
conector
cap (screw cap)
adequação
suitable for (centrifugation)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)