Documentos Principais
MTCP7005
MTC Bio ASPIR-8 Resevoir
capacity 5 mL, sterile, pack of 300 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
plastic tube, reagent dish, reagent holder
About This Item
Código UNSPSC:
41121522
NACRES:
NB.15
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 300 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P7005
capacidade
5 mL
Descrição geral
ASPIR-8 Reservoir, 5mL, non-sterile, bulk pack, 300/cs
Características e benefícios
  • Graduated inner walls
  • Micro-trough U-shaped bottoms
  • Pouring spouts on all 4 corners
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio