Documentos Principais
MTCP412301
MTC Bio Transfer Pipette
size 7 mL, large bulb, non-sterile, pack of 400 ea (bulk bag)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
esterilidade
non-sterile
embalagem
pack of 400 ea (bulk bag)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4123-01
tamanho
7 mL
Descrição geral
Transfer pipette, 7ml, large bulb, extended tip, non-sterile, bulk pack, 400/pk
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)