HS206371C
Transfer Pipette
working volume 1 mL, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Produtos recomendados
Materiais
polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduations 0.25 mL
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206371C
capacidade
5 mL
volume de trabalho
1 mL
Categorias relacionadas
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
- 1 mL working volume (5 mL volume) x 150 mm L, .25 mL graduations
- Sterile, single wrapped
- Lot-to-lot traceability
- Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
HS206371C-500EA | 4065265820240 |