Documentos Principais
MTCP411511
MTC Bio Transfer Pipette
size 5 mL, blood bank, sterile, pack of 500 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
pipet
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
low-density polyethylene
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pack of 500 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC Bio P4115-11
Comprimento
146 mm
tamanho
5 mL
Descrição geral
Transfer pipette, 5ml, blood bank, graduated to 2mL, sterile, individually wrapped, 500/cs
Características e benefícios
  • Transparent, non-toxic and inert
  • Precise, uniform drop size
  • Shatter-proof and unbreakable
  • Heat Sealable
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio