Documentos Principais
HS206373A
Transfer Pipette
working volume 3 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.5 mL
embalagem
pack of 500 ea (bulk packed)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206373A
capacidade
7 mL
volume de trabalho
3 mL
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
  • 3 mL working volume (7 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)