Documentos Principais
HS206372A
Transfer Pipette
working volume 2 mL, non-sterile, pack of 500 ea (bulk packed)
About This Item
Código UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Materiais
polyethylene
esterilidade
non-sterile
Características
graduations 0.25 mL
embalagem
pack of 500 ea (bulk packed)
fabricante/nome comercial
Heathrow Scientific HS206372A
capacidade
5 mL
volume de trabalho
2 mL
Descrição geral
The Transfer Pipette is a one-piece, unbreakable polyethylene plastic pipette, and is well-suited for blood banking, urinalysis, hematology, wet chemistry, microbiology, and serology.
Características e benefícios
  • 2 mL working volume (5 mL volume) x 155 mm L, .50 mL graduations
  • Bulk packed in a handy dispenser box
  • Disposable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)