MTCM5451
MTC™ Bio Triangle Spreader
L × W 30 mm × 207 mm, sterile, pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
Sinônimo(s):
cell spreader
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 100 ea (10 x bags 10 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio M5451
C × L
30 mm × 207 mm
Descrição geral
Spreader Triangle, 30 x 207mm, 10 sterile peel bags of 10 spreaders, 100/pk
Características e benefícios
- Spreads cultures and liquids evenly
- Ideal for bacterial CFU counts
- Smooth edges - minimizes gouging
- Pre-sterilized - no flaming required
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio