MTCM4030
MTC™ Bio Rigid Inoculating Needles
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea), sterile
Sinônimo(s):
culture loop
About This Item
Código UNSPSC:
41161502
NACRES:
NB.15
Produtos recomendados
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 1000 ea (50 x bags 20 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio M4030
Descrição geral
Inoculating needles, rigid ABS, 50 sterile peel bags of 20 needles, 1000/pk
Características e benefícios
- Sterile and disposable, no flaming
- Uniform straking and inoculating
- Hexagonal grip - improves control
- Smooth loop surface - no gouging
Informações legais
MTC is a trademark of MTC Bio
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)