Documentos Principais
Z406430
Wood applicators
useful for stirring, sample transfer, and application of grease to stopcocks, pkg of 864 ea
Sinônimo(s):
Wooden sticks
About This Item
Código UNSPSC:
41122403
NACRES:
NB.35
embalagem
pkg of 864 ea
Descrição geral
Smooth white birch sticks are useful for stirring, sample transfer, and application of grease to stopcocks.
Each applicator is 5 3/4 in. L × 7/8 in. diam.
Aplicação
Wood applicators have been used to weigh fecalsamples.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Ácido fórmico reagent grade, ≥95%
Sigma-Aldrich
F0507
Ácido fórmico
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z406430-1PAK4061826188002