MTCC2716
MTC™ Bio SpectraTube™ Centrifuge Tubes
capacity 15 mL, assorted colors, pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
Sinônimo(s):
centrifuge tubes, conical tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
assorted colors
clear
conical bottom
polypropylene
screw cap
esterilidade
sterile
Características
graduation
embalagem
pack of 500 ea (20 x bags 25 ea, 4 bags of each color)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2716
Parâmetros
12,000 × g speed
capacidade
15 mL
diâmetro × C
17 mm × 121 mm
adequação
suitable for (stem cell research)
Descrição geral
Características e benefícios
- Color coded caps for easy sample identification
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Sterile (gamma) and individually packed
- Leak Proof
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)