MTCC2601
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 15 mL, conical bottom, sterile, pack of 500 ea (10 x bags 50 ea)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 500 ea (10 x bags 50 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2601
Parâmetros
12,000 × g speed (max)
capacidade
15 mL
diâmetro × C
17 mm × 121 mm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)