MTCC2650W
MTC™ Bio Screw Cap Centrifuge Tube
capacity 50 mL, conical bottom, sterile, pkg of 300 ea (individually wrapped)
Sinônimo(s):
conical tube, plastic tube
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
blue cap
clear tube
conical bottom
polypropylene
round
screw top cap
esterilidade
sterile
embalagem
pkg of 300 ea (individually wrapped)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C2650-W
Parâmetros
15,000 × g speed (max)
capacidade
50 mL
diâmetro × C
29 mm × 117 mm
Descrição geral
Características e benefícios
- Sterile, RNase, DNase, pyrogen and cytotoxin free
- Available racked or bagged
- Compatible with standard rotors
- Frosted marking surface