MTCC1814
MTC™ Bio SecureSeal™ Transport Tubes
size 10 mL, graduation (printed)
Sinônimo(s):
sample mailing tube, transportation tubes
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear tube
conical (self standing)
polypropylene
screw cap
white cap
esterilidade
sterile
Características
graduation (printed)
embalagem
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
fabricante/nome comercial
MTC™ Bio C1814
diâmetro × C
16 mm × 80 mm
tamanho
10 mL
Descrição geral
Características e benefícios
- Leak-proof, 1.25 turn screw-cap
- Meet 95kPa transportation guidelines
- Vivid, printed graduations
- Screw-caps attached Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)