MSST0063
SILu™Prot IGF-1, Insulin Growth Factor -1 human
recombinant, expressed in E. coli, SIL MS Protein Standard, 15N-labeled
Sinônimo(s):
IGF-A, Human, Insulin Growth Factor-I, Human, Insulin-Like Growth Factor-I, Human, Insulin-like growth factor I, Myotrophin, SM-C, Somatomedin 1, Sulfation Factor C, rhIGF-I
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in E. coli
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized
potência
≥97% (Heavy amino acids incorporation efficiency by MS)
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Sequência
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)