81291
Poli(etilenoglicol)
analytical standard, for GPC, 3,000
Sinônimo(s):
PEG
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
for GPC
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
peso molecular
Mn ~2980
Mp ~3120
Mw ~3060
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- Poly(ethylene glycol) in Photonic Applications: A study utilizing angle-resolved optical spectroscopy investigated the impact of additives like poly(ethylene glycol) on the properties of photonic cellulose nanocrystal films. This research illustrates PEG′s utility in modifying optical materials, which can be crucial for developing new sensory and display technologies (Parton et al., 2024).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
281.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
138.6 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?