MSST0032
SILu™Lite MAPT Microtubule-associated protein tau-441 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, MS Protein Standard
Sinônimo(s):
Neurofibrillary tangle protein, Paired helical filament-tau (PHF-tau), Pairedhelicalfilament-tau(PHF-tau), Tau-F
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
etiqueta
8-His tagged
V5 tagged
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
forma
lyophilized powder
potência
≥98% Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
peso molecular
calculated mol wt 50 kDa
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (internal calibrator)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2