MSST0031
SILu™Prot MAPT Microtubule-associated protein tau-441 human
recombinant, expressed in HEK 293 cells, SIL MS Protein Standard, 13C and 15N-labeled
Sinônimo(s):
Isotopically labeled MAPT LC/MS standard, Isotopically labeled human Microtubule-associated protein tau-441, Neurofibrillary tangle protein human, Paired helical filament-tau (PHF-tau), Pairedhelicalfilament-tau(PHF-tau), Tau-F
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
Ensaio
≥98% (SDS-PAGE)
Formulário
lyophilized powder
potência
≥98 Heavy amino acids incorporation efficiency by MS
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
adequação
suitable for mass spectrometry (standard)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
−20°C
Informações sobre genes
human ... MAPT(4137)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
MSST0031-10UG | 4061833255131 |