MSQC12
SILu™CHOP Stable-Isotope Labeled CHO Proteins
CHO Host Cell Protein Mixture
Sinônimo(s):
Labeled CHO Proteins, SILu CHO Proteins, Stable-Isotope Labeled Proteins
embalagem
vial of 100 μg
adequação
suitable for
suitable for mass spectrometry
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Residual presence of host cell proteins (HCPs) in recombinant therapeutic products has considerable clinical safety risks associated with a potential immunological response in patients.